Learn More
Brand™ Pulvertrichter aus Polypropylen, 23 mm-Stiel
Artikelnummer. 12035302 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
:
Schaftlänge: 23 mm; Schaftdurchmesser: 25 mm
Artikelnummer. 12035302
Marke: Brand™ 148030
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus langlebigem, leichtem Polypropylen. Brand™ Pulvertrichter aus Polypropylen sind eine ausgezeichnete Option für den Transfer von Proben ohne Flussratenbeschränkungen.
  • Mit kurzem, breitem Stiel
  • Bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel