Beschreibung
- Hergestellt aus chemikalienbeständigem Polypropylen
- Hygienische, einteilige Konstruktion
- Gesamtlänge 1200 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flächenrührer |
| Material | Polypropylen |
| Modell | Einteilig |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rühren, Schaben, Probenahme |
| Länge (metrisch) | 1200 mm |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 290 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 133 mm |