Learn More
Buerkle™ OTAL™ Foot Pump aus PP
Artikelnummer. 10372651 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
20 l/min
26 l/min
30 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
10372651 30 l/min 1 Stück
10781162 26 l/min 1 Stück
10047660 20 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Achtung! Achten Sie unbedingt auf die Liste der Chemikalienresistenz !
Artikelnummer. 10372651 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 50002200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00 CHF
    113.50 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.50 CHF
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Achtung! Achten Sie unbedingt auf die Liste der Chemikalienresistenz !
Aus Polypropylen und weichem PVC für Behälteröffnungen von 30 bis 70 mm Durchmesser. Die Buerkle™ OTAL™ Fußpumpe aus Polypropylen mit Zufuhrschlauch hat Schläuche aus Polypropylen und ist beständig gegen schwache Säuren, Basen und Reinigungsmittel. Das Tauchrohr passt sich beim Einsetzen an die Höhe des Behälters an.
Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einführen der Behälterhöhe an. OTAL Fußpumpen mit Zufuhrschläuchen aus PP sind beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Reinigungsmittel.
  • Einfache Handhabung: Beide Hände bleiben zum Befüllen frei.
  • Sehr gute Förderleistung durch großvolumigen Fuß-Tretbalg
  • Mit Universalstopfen aus Weich-PVC für Behälteröffnungen von 30 – 70 mm Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industrie
Flussrate 30 l/min
Enthält 22 mm Durchmesser Polypropylen-Zufuhrschlauch
Gesamtlänge (metrisch) 90 cm
Zur Verwendung mit Aufbewahrungstrommel
Tiefe (metrisch) 90 cm
Resistenzeigenschaften Alkalien, Waschmittel, schwache Säure
Typ Fußpumpe
Durchmesser Fassöffnung 30 bis 70 mm
Material Polypropylen