Description
- High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
- Specifications:
- Certifications: ASTM D-1709-91 for Impact resistance of 165 g, ASTM D-1922-89 for tearing resistance of 480 g
- Color: Opaque White
- Material: Polypropylene
- Quantity: 100 Pk.
- Thickness: 40 μm
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Verschlusstyp | None |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Material | Polypropylene |
| Sterilität | Non-sterile |
| Anzahl pro Packung | 100 Pk. |
| Abmessungen (L x B) | 780 x 620 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 30.71 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 24.41 in. |
| Show More |