Learn More
Mutexil™ Laborkittel für Besucher
Artikelnummer. 11785413
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XL
2XL
3XL
Verschlusstyp:
Schnappverschlüsse
Snaps
Zippverschluss
Kragenform:
Mit Haube
Standard
Packungsgröße:
200 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Verschlusstyp Kragenform unitSize
11785413 XL Zippverschluss Standard 50 Stück
11794436 3XL Snaps Standard 50 Stück
11715423 XL Schnappverschlüsse Standard 50 Stück
11700524 2XL Schnappverschlüsse Standard 50 Stück
11725433 XL Schnappverschlüsse Mit Haube 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11785413 Lieferant Mutexil™ Lieferanten-Nr. 4574702
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Mutexil™ Laborkittel für Besucher für die Sicherheit und den Schutz von Besuchern bei einem Besuch einer Einrichtung, die diese Schutzkleidung erforderlich macht.
PP-Laborkittel aus Vlies mit Druckknopfverschluss und Taschen
  • Einwegartikel
  • PP, 40 g/m2
  • Für Wartung, Besuche von Produktionsstätten
  • Für ungefährliche Umgebungen
Spezifikation
Produkttyp General Purpose Lab Coat
Größe XL
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Zippverschluss
Stulpenform Elastisch
Anzahl Taschen Keine
Kragenform Standard
Gefahreneinstufung Für ungefährliche Umgebungen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Agrarwirtschaft, Industrie, Gemeinschaften und Sanierung
Verpackungsart 5 Beutel 0f 10
Bauweise Non-woven