Learn More
ratiolab™ Makro-Pipettenspitze aus Polypropylen, naturfarben
Beschreibung
Diese Pipettenspitzen bestechen durch ihre einheitliche Qualität und Genauigkeit. Gemeinsam mit einem speziell entwickelten Multirack sorgen das Nachfüllsystem sowie die ratiolab™ Multibox mit den entsprechenden Pipettenspitzen in einer Multischale für eine enorme Erleichterung sowie mehr Sicherheit beim Pipettieren in besonders anspruchsvollen Anwendungsbereichen.
- Aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz dank des genau passenden Konus
- Optimale Handhabung dank der hohen Formbeständigkeit
- Autoklavierbar
- Garantiert staubfrei dank besonderer Ionisierungsbehandlung
- Vorsterilisiert oder unsteril erhältlich
- Außergewöhnliche Transparenz dank hochwertiger Oberflächen
- Minimale Restbenetzung durch geprüfte Qualität der Rohmaterialien
- Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenöffnung
- Praxisorientierte Spitzenvolumen
- Mit Aeroject™ Spitzen mit speziellen Filtern aus hydrophobem PE-HD als
- Aerosolbarriere und zum Schutz vor Kontamination
- Geeignet für alle gängigen Pipettensorten
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1.000 bis 5.000 μl |
| Farbe | Durchscheinend |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 11,967cm |
| Zertifizierung/Konformität | CE, IVD |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für alle kommerziell erhältlichen Pipetten |
| Sterilisationsmethode | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universelle Passform |
| Produktlinie | Makro |
| Material | Polypropylen |