Learn More
Fisherbrand™ Pipettenspitzen aus Polypropylen, naturfarben
Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem komplexen Anwendungen. Fisherbrand aus™ Pipettenspitzen aus naturfarbenem Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar
- Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
- Vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
- Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
- Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
- Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
- Praxisorientiertes Spitzenvolumen
- Aeroject™ Spitzen mit Spezialfiltern aus hydrophobem PE-HD als
- Aerosolbarriere und zum Schutz vor Kontaminationen
- Geeignet für alle gängigen Pipettenarten
Spezifikation
1 bis 300 μl | |
Autoclavable | |
PP (Polypropylen) |
Naturfarben | |
Ja |