Description
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar
- Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
- Vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
- Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
- Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
- Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
- Praxisorientiertes Spitzenvolumen
- Aeroject™ Spitzen mit Spezialfiltern aus hydrophobem PE-HD als
- Aerosolbarriere und zum Schutz vor Kontaminationen
- Geeignet für alle gängigen Pipettenarten
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisch) | 1 bis 250 μl |
| Farbe | Naturfarben |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universelle Passform |
| Material | Polypropylen |