Learn More
BRAND™ Polypropylen-Mikroröhrchen, naturfarben
Aus Polypropylen. BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind mit einem matten Kennzeichnungsfeld mit Unterteilungen für eine ungefähre Volumenbestimmung versehen. Der angebrachte Deckel enthält eine Membran mit Einstichbereich. Der Deckel dichtet hervorragend ab und verhindert so Verdunstungsverluste.
Marke: BRAND™ 780502
Additional Details : Gewicht : 3.03300kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Verbundener Deckel mit Membran mit durchstoßbarem Bereich.
- Deckel schließt dicht ab, um einen Verlust durch Verdampfen zu verhindern
- Matter Markierungsbereich mit Unterteilungen für ungefähre Einschätzung des Volumens.
Spezifikation
10.75 mm | |
Ja | |
Naturfarben | |
40.8 mm | |
3000/Packung | |
1.5 ml |
Polypropylen | |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
Lid membrane with piercing area | |
6 bags of 500 | |
Non-sterile |