Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen
Artikelnummer. 15580062 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Diverse
Fluoreszierendes Blau
Fluoreszierendes Gelb
Fluoreszierendes Grün
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Orange fluoreszierend
Rosa
Rosa fluoreszierend
Rot
Verschiedene fluoreszierende Farben
Packungsgröße:
5 Packungen
Artikelnummer. 15580062
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450013
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur schnellen Organisation von Mikrozentrifugen-Reagenzgläsern in jedem Labor
  • Color-coded racks provide easy identification of specific laboratory procedures or individual technician's trays
  • Each well is numbered for easy sample location
  • Autoclavable and suitable for freezing
  • Excellent for benchtop use, in storage or transport of samples
  • Choose from 12 colors, including natural, plus assorted packs
  • Capacity: Hold 80 screw-cap microcentrifuge tubes up to 2.0mL in a 16 x 5 array
Spezifikation
Produkttyp Microtube Storage Rack
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Fluoreszierendes Blau
Aufnahmevermögen Microtubes (2 mL)
Material Polypropylene
Positionen 80
Menge 5/Pk.
Abmessungen (L x B x H) 10,5 x 9 x 5 in. (26,7 x 22,9 x 12,7cm)
Länge (metrisch) 26.7 cm
Länge (angloamerikanisch) 10.5 Zoll
Breite (metrisch) 22.9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Höhe (metrisch) 12.7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.