Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Diverse
Fluoreszierendes Blau
Fluoreszierendes Gelb
Fluoreszierendes Grün
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Orange fluoreszierend
Rosa
Rosa fluoreszierend
Rot
Verschiedene fluoreszierende Farben
Packungsgröße:
5 Packungen
Beschreibung
- Color-coded racks provide easy identification of specific laboratory procedures or individual technician's trays
- Each well is numbered for easy sample location
- Autoclavable and suitable for freezing
- Excellent for benchtop use, in storage or transport of samples
- Choose from 12 colors, including natural, plus assorted packs
- Capacity: Hold 80 screw-cap microcentrifuge tubes up to 2.0mL in a 16 x 5 array
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Microtube Storage Rack |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Verschiedene fluoreszierende Farben |
| Aufnahmevermögen | Microtubes (2 mL) |
| Material | Polypropylene |
| Positionen | 80 |
| Menge | 5/Pk. |
| Abmessungen (L x B x H) | 10,5 x 9 x 5 in. (26,7 x 22,9 x 12,7cm) |
| Länge (metrisch) | 26.7 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 10.5 Zoll |
| Mehr anzeigen |