Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen
Artikelnummer. 15530062 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Diverse
Fluoreszierendes Blau
Fluoreszierendes Gelb
Fluoreszierendes Grün
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Orange fluoreszierend
Rosa
Rosa fluoreszierend
Rot
Verschiedene fluoreszierende Farben
Packungsgröße:
5 Packungen
Artikelnummer. 15530062
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450007
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur schnellen Organisation von Mikrozentrifugen-Reagenzgläsern in jedem Labor
  • Farbkodierte Gestelle ermöglichen die einfache Identifizierung spezifischer Laborverfahren oder einzelner Techniker-Tabletts
  • Jedes Well ist nummeriert, um eine einfache Probenentnahme zu ermöglichen
  • Autoklavierbar und einfriertauglich
  • Hervorragend geeignet für die Verwendung auf dem Labortisch sowie für Lagerung oder Transport von Proben
  • Auswahl aus 12 Farben, einschließlich naturfarben, sowie Mischpackungen
  • Fassungsvermögen: Für 80 Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde und Volumen bis 2,0 ml in einem 16 x 5 Array
Spezifikation
Produkttyp Mikroröhrchengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Aufnahmevermögen Röhrchen (2 ml)
Material Polypropylen
Positionen 80
Menge 5/Pckg.
Abmessungen (L x B x H) 10,5 x 9 x 5 in. (26,7 x 22,9 x 12,7cm)
Länge (metrisch) 26,7 cm
Länge (angloamerikanisch) 10.5 Zoll
Breite (metrisch) 22,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Höhe (metrisch) 12,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.