Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Mikroröhrchen
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Flacher Schnappverschluss
- Autoklavierbar
- Polypropylen
- Eppendorf-Form
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Flacher Verschluss |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
| Farbe | Gelb |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Anzahl pro Packung | 1000/Packung |
| Volumen (metrisch) | 1.5 ml |
| Graduated | Nein |
| Mehr anzeigen |