Learn More
Fisherbrand™ HS Mega Rack für 10-13mm tubes , weiß, 216 Plätze
Schafft Platz und eine bessere Organisation für Labors mit hohem Durchsatz, die viele Proben lagern müssen. Fisherbrand™ Mega Rack™ klinisches Röhrchengestell macht mehrere Racks überflüssig.
Marke:  Fisherbrand™
34.49 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.11580kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11730634
  • 41.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Komplett montiert; Polypropylen
  • Robustes und leichtes Material für einen komfortablen Transport
  • Alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Ortung und Entnahme von Röhrchen
  • Platzieren verschiedener Testgruppen in einem Gestell und Vermeiden der Notwendigkeit mehrerer Röhrchengestelle
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
Blau
Polypropylen
Je 1
337 mm
91 mm
Autoklavierbar
Röhrchen (10 ml), Röhrchen (16 mm)
120
337 x 267 x 91 mm
267 mm
16 mm