Learn More
Cole-Parmer™ Verteiler aus Polypropylen
Click to view available options
Auslassanschluss:
10 Verpackungen
6 Verkaufsstellen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus langlebigem Polypropylen.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Gesamtlänge (metrisch) | 27.31 cm |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 32 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Schlauchgröße | 1/2 Zoll |
| Einlass | 1.2 in. NPT(F) |
| Auslassanschluss | 10 Verpackungen |
| Breite (metrisch) | 3.81 cm |
| Höhe (metrisch) | 3.81 cm |
| Maximaler Druck | 150 psi |
| Mehr anzeigen |