Learn More
Masterflex™ Männlicher Winkel-Rohrverbinder mit Klemmverschraubung
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser x 1/4 Zoll NPT(M)
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser x 1/8 Zoll NPT(M)
Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser x 1/8 Zoll NPT(M)
Gewindegröße:
0.125 Zoll NPT(M)
0.25 Zoll NPT(M)
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Winkeladapter-Klemmverschraubung mit Außengewinde für Rohre
- Konstruktion aus Polypropylen
- Erhältlich in 10 Stück/Packung
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Nenndruck bis maximal 220 psi bei 25 °C
- Verwendbar von 0 bis100 °C
- Klemmverschraubung mit Mutter, die die starren Schläuche gegen das Anschlussgehäuse zusammendrückt
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser x 1/4 Zoll NPT(M) |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Anschlussgröße | 9/32 in.; 1 x 1-11/32 in. |
| Gewindegröße | 0.25 Zoll NPT(M) |
| Enthält | Winkelstecker mit Rohradapter für Außengewinde; Sterilisation mit Ethylenoxid, |
| Maximaler Druck | 220 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 100 °C |
| Produkttyp | Klemmverschraubung |