Learn More
Masterflex™ Schlauchadapter aus Polypropylen, männlich, Stecknippel
Click to view available options
Gewindegröße:
1/4 Zoll MNPT
1/8 Zoll MNPT
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Schlauch mit 1/8 x 5/32 in. ID |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Gewindegröße | 1/8 Zoll MNPT |
| Produkttyp | Rohradapter mit Außengewinde |