Learn More
Masterflex™ Standard Luer-Verbinder für Schläuche
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
4 Zoll J-Adapter
4 Zoll L-Adapter
Luer-Lock-Stecker x 1⁄4-in.-Standardschlauchanschluss
Luer-Lock-Stecker x 1⁄8-in.-Standardschlauchanschluss
Männlicher Luer auf Anschlussadapter mit 1/4 in. L
Männlicher Luer x 1⁄ 8 in. Schlauchanschluss mit großer Bohrung
Männlicher Luer-Lock-Stecker
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit.Cole-ParmerTM ADCF-Luer-Fittings aus Polypropylen sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche.Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.
Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen. Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten
- Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
- Gemäß ISO 594-1
- Hergestellt aus tierfreiem natürlichen Polypropylen
- Entspricht den Spezifikationen der USP-Klasse VI
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Max. Temperatur 190 °F
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Männlicher Luer-Lock-Stecker |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für verschiedenste wichtige Anwendungen, einschließlich für Spritzen oder dünne Schläuche |
| Verpackungsmenge | 25/Packung |
| Produkttyp | Luer-Verbindungssystem aus Polypropylen, ADCF (frei von tierischen Komponenten) |