Learn More
Kartell™ Messzylinder, niedrige Form, PP (Polypropylen)
Artikelnummer. 10516974
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
10516974 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10516974 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0082100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit permanenten Graduierungen, die in die Zylinder eingeprägt sind.
  • Aus Polypropylen
  • Kurz mit rundem Boden
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar, hält Temperaturen bis zu 12 °C stand
  • Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Material Polypropylen
Toleranz ±10 ml
Durchmesser (metrisch) 55.5 mm
Graduierungen 100 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Max. Temperatur 120 °C
Unterteilung 10 ml
Form Zylindrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Base Type Rund
Höhe (metrisch) 305 mm
Typ Graduierter Messzylinder