Learn More
Kartell™ Messzylinder, niedrige Form, PP (Polypropylen)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
2000 mL
Graduierungen:
2 ml
1 ml
10 ml
5 ml
50 ml
200 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 Stück
2 Stück
Descripción
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit.Autoklavierbare Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Konstruktionen aus Polypropylen sind temperaturbeständig bis zu 120 °C
- Low form, circular base for stability
- Autoklavierbar
Especificaciones
Especificaciones
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Polypropylen |
| Toleranz | ±25 mL |
| Umfang | Erhabene, permanente Graduierungen |
| Durchmesser (metrisch) | 70 mm |
| Menge | Je 1 |
| Graduierungen | 200 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Unterteilung | 25 ml |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido