Learn More
Brand™ Becher aus Polypropylen, niedrige Form
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
5000 ml
Scale:
Blau gedruckte Skala
Geprägt
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Mit entweder blauen oder geprägten Graduierungsmarkierungen, Bördelrand und Ausguss
- Eine Reinigung bei Temperaturen unter 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
- Für das Autoklavieren bei 121 °C sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gut ablesbar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Kapazität (metrisch) | 600 ml |
| Material | Polypropylen |
| Außenhöhe (metrisch) | 127 mm |
| Schritten | 50 ml |
| Menge | 6/Pckg. |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |