Learn More
Brand™ Becher aus Polypropylen, niedrige Form
Artikelnummer. 15357884 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
5000 ml
Scale:
Blau gedruckte Skala
Geprägt
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15357884
Marke: Brand™ 87812
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit guter Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit eignen sich diese Becher hervorragend für den allgemeinen Laboreinsatz.
  • Mit entweder blauen oder geprägten Graduierungsmarkierungen, Bördelrand und Ausguss
  • Eine Reinigung bei Temperaturen unter 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
  • Für das Autoklavieren bei 121 °C sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gut ablesbar
Außendurchmesser (metrisch) 77 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Polypropylen
Außenhöhe (metrisch) 95 mm
Schritten 25 ml
Menge 6/Pckg.
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Geprägt
Modell Niedrig