Learn More
Kartell™ Polypropylen-Becher mit blauer Skala, niedere Form
Artikelnummer. 15865587
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
3000 ml
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
16 Stück
2 Stück
20 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15865587
Marke: Kartell™ 0081800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit.Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
  • Permanent gedruckte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 10 Minuten
  • Widerstandsfähig gegen Dauerbetrieb bei 100 °C
  • Klasse B, niedrige Ausführung
  • Konform mit ISO 7056-1981 (E) und BS 5404 Teil 1
  • Suitable for foodstuff
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) 158 mm
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 201 mm
Schritten 500 mL
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C für Dauerbetrieb
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056-1981(E), BS 5404 Teil 1