Learn More
Kartell™ Polypropylen-Becher mit blauer Skala, niedere Form
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit.Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
- Permanent gedruckte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C für 10 Minuten
- Widerstandsfähig gegen Dauerbetrieb bei 100 °C
- Klasse B, niedrige Ausführung
- Konform mit ISO 7056-1981 (E) und BS 5404 Teil 1
- Suitable for foodstuff
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (metrisch) | 71 mm |
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
| Höhe (metrisch) | 95 mm |
| Schritten | 10 ml |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C für Dauerbetrieb |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |