Learn More
Kartell™ Polypropylen-Becher mit blauer Skala, niedere Form
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10375961
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
3000 ml
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
16 Stück
2 Stück
20 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10375961
Marke: Kartell™ 0182500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit.Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
  • Permanent gedruckte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 10 Minuten
  • Widerstandsfähig gegen Dauerbetrieb bei 100 °C
  • Klasse B, niedrige Ausführung
  • Konform mit ISO 7056-1981 (E) und BS 5404 Teil 1
  • Suitable for foodstuff
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) 87 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 119 mm
Schritten 10 ml
Menge 10/Packung
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C für Dauerbetrieb
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056-1981(E), BS 5404 Teil 1