Learn More
Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen
Zur Verhinderung der Kontamination von Proben sowie zur Vermeidung von Probenverlusten. Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen mit konischer Spitze und sicherer Passform ermöglichen präzises Pipettieren.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.72000kg
Artikelnummer. 10426362
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimierte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz
  • Graduierungsmarkierungen an den Spitzen bei Standardvolumen
  • Konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Ende der Spitze.
  • Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen
  • Sterile Packungen erhältlich (Beta-Bestrahlung)
Bestellinformation
dimColor
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 1000 μl
Blau
86 mm
Autoklavieren
Extra lang
Ja
Reines PP (Polypropylen)
Nicht steril
Ja
ISO-Norm 8655, Code der zuständigen Behörde: DE/CA90, EN 552/ISO 11137 und DIN EN 556, EU-Richtlinie 2002/95/EG, ISO-Norm 14000 und ISO-Norm 14001, ISO-Norm 10993, DIN-Norm 12600
Großpackung
Universal-Pipette
Top-Line
Standardvolumen