Learn More
Kartell™ Polypropylen-Messbecher, hohe Form
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Kartell™ Messbecher sind transparent und gewährleisten dank permanent eingeprägter Graduierungen genaue Messergebnisse.
10.60 CHF - 133.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Form | Große Form |
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11358503
|
Kartell™
0108800 |
1000 ml | 20/1 ml |
10.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10707541
|
Kartell™
0108900 |
2000 mL | 50/1 ml |
133.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Praktischer integrierter Auslauf und Handgriff für einfaches Dosieren
- Autoklavierbar
- Für Lebensmittel geeignet
- Die hohe Form spart Platz im Labor
Spezifikation
Durchsichtig | |
Große Form | |
Autoklavierbar | |
Messkanne |
Lebensmittel | |
Polypropylen | |
Ja |