Learn More
Kartell™ Polypropylen-Messbecher, hohe Form
Artikelnummer. 10707541
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 mL
Graduierungen:
20/1 ml
50/1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10707541
Marke: Kartell™ 0108900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Kartell™ Messbecher sind transparent und gewährleisten dank permanent eingeprägter Graduierungen genaue Messergebnisse.
  • Praktischer integrierter Auslauf und Handgriff für einfaches Dosieren
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Die hohe Form spart Platz im Labor
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Form Große Form
Material Polypropylen
Graduierungen 50/1 ml
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 213 mm
Produkttyp Messkanne
Durchmesser (metrisch) 149 mm