Learn More
Brady™ Polypropylen-Etiketten für J2000 Drucker
Beschreibung
- Zulassung/Konformität: BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
- Druckerkompatibilität: BradyJet J2000 Farbetikettendrucker
- Branchen: Getränkeverarbeitung, Gebäudeidentifizierung, Chemie, Bauwesen, Bildung, Energieversorgung, Lebensmittelverarbeitung, Regierung, Gesundheitswesen, Fertigung, Schifffahrt, Bergbau, Öl& Gas, Prozess, Zellstoff& Papier, Tourismus& Freizeit, Lagerhalle& Logistik
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BS 5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3, Konform mit der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Rolle |
| Material | Polypropylen |
| Bedruckbare Seiten | Vorderseite |
| Print Technology | Tintenstrahl |
| Produkttyp | Etikett |
| Mehr anzeigen |