Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Polypropylen-Etiketten für J2000 Drucker
Beskrivelse
- Zulassung/Konformität: BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
- Druckerkompatibilität: BradyJet J2000 Farbetikettendrucker
- Branchen: Getränkeverarbeitung, Gebäudeidentifizierung, Chemie, Bauwesen, Bildung, Energieversorgung, Lebensmittelverarbeitung, Regierung, Gesundheitswesen, Fertigung, Schifffahrt, Bergbau, Öl& Gas, Prozess, Zellstoff& Papier, Tourismus& Freizeit, Lagerhalle& Logistik
Tekniske data
Tekniske data
| Zertifizierung/Konformität | BS 5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3, Konform mit der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Rolle |
| Material | Polypropylen |
| Bedruckbare Seiten | Vorderseite |
| Print Technology | Tintenstrahl |
| Produkttyp | Etikett |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?