Learn More
Brady™ Etikettenklebeband aus Polypropylen für BradyJet J4000
Artikelnummer. 17479222 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
57,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
203,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
17479222 203,2 mm 1 Stück
17449222 57,1 mm 1 Stück
17459222 101,6 mm 1 Stück
17469222 152,4 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17479222 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 152786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00 CHF
    607.08 CHF / 1 Stück
    Sparen 72.92 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Polypropylen-Material B-7425J eignet sich ideal für GHS und andere Vollfarbe-Kennzeichnungsanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien erforderlich ist.
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist mit einem Tintenstrahl bedruckbar
  • Die kostengünstige, vollfarbige GHS-Beschriftungsoption ist chemikalienbeständig
  • Betriebstemperatur von -80 bis 70 °C
  • Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Tintenpatrone erforderlich
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polypropylen (tintenstrahlgeeignet)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefahrenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Laborbeschriftung, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Anzahl pro Packung 1 Klebeband/Beutel
Menge 1 Band
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,005 in.
Dicke (metrisch) 0,13 mm
Abmessungen (L x B) 30.48 m x 203.2 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30,5 m
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 203,2 mm
Alternate Part Number J40C-8000-7425J