Learn More
Chemsplash Labor-/Besucherkittel aus Polypropylen, weiß Velcro Schließung
Description
Besucher-Laborkittel aus Polypropylen (Einweg)
- Material: 30 g/m² Polypropylengewebe
- Merkmale:
- Velcro Schließung
- Mit umklappbarem Kragen
- Elastische Bündchen
- Ideal für ungefährliche Umgebungen
- Ideal für die Lebensmittelindustrie
- PFAS-frei
Der Besucher-Laborkittel aus Polypropylen ist mit einem Klettverschluss vorne ausgestattet und eignet sich für Besucher, Baustelleninspektionen oder den allgemeinen Gebrauch in Umgebungen mit minimalem Risiko. Es eignet sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder anderen ungefährlichen Umgebungen. Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in BRC-zugelassenen Arbeitsbereichen und in der pharmazeutischen Industrie.
Dieses Produkt enthält nicht: PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH oder jegliche Konfliktstoffe.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Besucher-Laborkittel |
| Größe | 2XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Haken und Schlaufe |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Unsteril |
| Widerstand | Partikel |
| Show More |