Learn More
Chemsplash Labor-/Besucherkittel aus Polypropylen, weiß Velcro Schließung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058356
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30058356 S 50 Stück
30058307 M 50 Stück
30058344 L 50 Stück
30058370 XL 50 Stück
30058413 2XL 50 Stück
30058210 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058356 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2515.400.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.80 CHF
    58.78 CHF / 50 Stück
    Sparen 6.02 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besucher-Laborkittel aus Polypropylen zum Einmalgebrauch mit Klettverschluss vorne. Geeignet für Besucher, Baustelleninspektionen oder den allgemeinen täglichen Gebrauch in Umgebungen mit minimalem Risiko.
Besucher-Laborkittel aus Polypropylen (Einweg)
  • Material: 30 g/m² Polypropylengewebe
  • Merkmale:
    • Velcro Schließung
    • Mit umklappbarem Kragen
    • Elastische Bündchen
    • Ideal für ungefährliche Umgebungen
    • Ideal für die Lebensmittelindustrie
    • PFAS-frei
Der Besucher-Laborkittel aus Polypropylen ist mit einem Klettverschluss vorne ausgestattet und eignet sich für Besucher, Baustelleninspektionen oder den allgemeinen Gebrauch in Umgebungen mit minimalem Risiko. Es eignet sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder anderen ungefährlichen Umgebungen. Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in BRC-zugelassenen Arbeitsbereichen und in der pharmazeutischen Industrie.
Dieses Produkt enthält nicht: PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH oder jegliche Konfliktstoffe.
Spezifikation
Produkttyp Besucher-Laborkittel
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Haken und Schlaufe
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Widerstand Partikel
Modell Knielang
Anzahl Taschen Keine
Latexfrei Ja