Learn More
Mutexil™ Laborkittel aus PP (Polypropylen)
Beschreibung
PP-Laborkittel aus Vlies mit Druckknopfverschluss und Taschen
- Einwegartikel
- PP, 40 g/m2
- Für Wartung, Besuche von Produktionsstätten
- Für ungefährliche Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | Extragroß |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Anzahl Taschen | 2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für gefahrenfreie Umgebungen mit häufigem Kleidungswechsel |