Learn More
BRAND™ Polypropylen-Krug mit Aufsteckdeckel
Artikelnummer. 10489652 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
80 mL
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10489652 50 mL 10 Stück
10644511 80 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10489652 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 61815
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Polypropylen-Krug mit Aufsteckdeckel besteht aus Polypropylen und bietet gute Sichtbarkeit.
  • Inklusive Aufsteckdeckel
  • Durchsichtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Farbe Klar
Material Polypropylen
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 25 mm
Durchmesser (metrisch) 56 mm
Verschlusstyp Aufsteckdeckel