Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Sicherheitsgeschirr tragen
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 820513
Additional Details : Gewicht : 0.19200kg
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |
Polypropylen | |
400 mm | |
1.501 mm | |
Rund | |
Weiß auf Blau |