Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Siehe Bedienungsanleitung/Broschüre
ISO 7010-konformes Zeichen.
Brand:  Brady™ 818127
Additional Details : Gewicht : 0.05300kg
 View more versions of this product
Product Code. 15644437
  • 11.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
11-03-2020
Add to basket
Description
Description
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Specifications
Specifications
ISO 7010
Global
1
200 mm
1.501 mm
Weiß auf Blau
Polypropylen
Scheibe
Innen und Außen
-40 °C bis 120 °C