Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO Sicherheitsschild – Feuerlöscher
Artikelnummer. 15694357 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
250  mm
400 mm
Höhe (metrisch):
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
15694357 400 mm 400 mm 1 Stück
15674357 250  mm 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15694357 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 816892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.45 CHF
    16.54 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.91 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC F001-400x400-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 400 mm
Dicke 1.501 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Quadratisch
Sprachen Weltweit
Farbe Weiß auf Rot