Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Die Tür wird durch Drücken auf die rechte Seite geöffnet
ISO 7010-konformes Zeichen.
6.20 CHF - 20.85 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polypropylen |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 1.501 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15694817
|
Brady™
831244 |
100 mm | 100 mm |
6.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15604827
|
Brady™
831245 |
148 mm | 148 mm |
9.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15614827
|
Brady™
831246 |
200 mm | 200 mm |
11.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15624827
|
Brady™
831247 |
250 mm | 250 mm |
14.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15634827
|
Brady™
831249 |
315 mm | 315 mm |
15.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15644827
|
Brady™
831250 |
400 mm | 400 mm |
20.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
1.501 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Grün |
Polypropylen | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |