Learn More
Kartell™ Gefäß für Instrumente, Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1100 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Der kleine Topf ist sehr nützlich für die Lagerung oder Nasssterilisation von Seziergeräten
- Der größere Topf für längere Instrumente geeignet
- Kann auch als Tropfbehälter oder als Tauchbehälter verwendet werden
- Durch die breite Basis ist er sehr stabil
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1100 ml |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nützlich für die Lagerung oder Nasssterilisation von Seziergeräten |
| Material | Polypropylen |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 199,7 mm |
| Produkttyp | Instrumententopf |
| Durchmesser (metrisch) | 147 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |