Learn More
Mutexil™ Kombinations-Overall mit Kapuze aus Polypropylen
Click to view available options
Größe:
L
Large
X-Large
2X-Large
Farbe:
Blue
Weiß
White
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Polypropylene non-woven coverall with hood
- Elastic wrists, ankles, and back
- Zip fastening and two pockets
- For maintenance, production site visits
- Non hazardous environments
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | Large |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blue |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Sterilität | Non-sterile |
| Anzahl Taschen | 2 |
| Mehr anzeigen |