Learn More
Mutexil™ Kombinations-Overall mit Kapuze aus Polypropylen
Artikelnummer. 11791585
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
L
Large
X-Large
2X-Large
Farbe:
Blue
Weiß
White
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Farbe Packungsgröße
11791585 X-Large White 50 Stück
11751585 Large Blue 50 Stück
11761585 X-Large Blue -
11781585 L Weiß 50 Stück
11701595 2X-Large White 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11791585 Lieferant Mutexil™ Lieferanten-Nr. 2000009XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00 CHF
    73.28 CHF / 50 Stück
    Sparen 89.72 CHF
    55% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Disposable coveralls for maintenance, production and site visits
  • Polypropylene non-woven coverall with hood
  • Elastic wrists, ankles, and back
  • Zip fastening and two pockets
  • For maintenance, production site visits
  • Non hazardous environments
Specifications
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe X-Large
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Verschlusstyp Front Zipper
Sterilität Non-sterile
Anzahl Taschen 2
Ärmelausführung Elastisch
Dicke 40g/m2