Learn More
VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polypropylen
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet optimale Sicht. Vitlab™ Griffin-Becher aus Polypropylen gewährleisten dank ihrer leicht ablesbaren eingeprägten blauen Skala genaue Messergebnisse.
Marke: VITLAB™ 610081
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Highly transparent
- To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
- Conditionally autoclavable at 121°C, for design with raised graduations
- Suitable for foodstuff
- Manufactured in accordance with ISO 7056
Spezifikation
Translucent | |
250 mL | |
95mm | |
125°C | |
Autoclavable | |
ISO 7056 |
77mm | |
Polypropylene | |
25mL | |
Beaker | |
Yes | |
Molded and Printed Graduated Scale |