Learn More
Kartell™ Graduierte Polypropylen-Weithalsflaschen
Artikelnummer. 10205381
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
GL32
GL45
GL63
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
24mm
38 mm
55 mm
Graduierungen:
20 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
17 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 10205381
Marke: Kartell™ 0162700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Die breite Öffnung der Kartell™ Weithalsflaschen aus Polypropylen mit Graduierung erleichtert das Befüllen mit und Entleeren von flüssigen oder Pulverproben.
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende chemische und thermische Beständigkeit.Kartell™ Weithalsflaschen aus Polypropylen mit Graduierung verfügen über einen weiten Hals zum einfachen Befüllen und Entleeren von Flüssigkeits- oder Pulverproben.
  • Autoklavierbar
  • Robuste, bruchsichere Flasche
  • Langhalsgewinde stellt einen auslaufsicheren Verschluss sicher
  • Entspricht DIN 13316 und 168
  • Lebensmittelgeeignet 
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 38 mm
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung Je 1
Graduierungen 100 ml
Zertifizierung/Konformität DIN 13316 und 168
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 170 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Höhe (angloamerikanisch) 6,69 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL45