Learn More
Huenersdorf™ Graduierter Polypropylen-Becher mit geschlossenem Henkel und 2 Skalen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Messbecher aus Polypropylen
- Graduiert
- Blaue erhabene Skala
- Spritzgegossene Skala
- Durchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 203 mm |
| Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in Labors, Werkstätten und Haushalten |
| Höhe (metrisch) | 257 mm |
| Enthält | Mit spritzgegossener Skala und blau geprägter Skala |
| Schritten | 100 ml |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Becher |
| Mehr anzeigen |