Learn More
Brand™ Messbecher mit Graduierung, mit Henkel und blauer Skala
Product Code. 15397834 Shop All Brand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
missing translation for 'unitSize'
12 Stück
24 Stück
6 Stück
Product Code. 15397834
missing translation for 'mfr': Brand™ 40814
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Aus Polypropylen. BRAND™Messbecher mit Graduierung, Henkel und blauer Skala gewährleisten sicheren Halt dank eines ergonomisch geformten Griffs. Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten. Autoklavieren (121 °C) wird nicht empfohlen.
  • Hergestellt aus Polypropylen.
  • Ergonomischer Griff für sicheren Halt.
  • Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten. Autoklavieren (121 °C) wird nicht empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oberer Durchmesser (metrisch) 172 mm
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 242 mm
Schritten 50 ml
Menge 6/Pckg.
Typ Becher
Autoklavierbar Nicht empfohlen
Graduated Ja
Scale Blau