Learn More
Brand™ Messbecher mit Graduierung, mit Henkel und blauer Skala
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen.
- Ergonomischer Griff für sicheren Halt.
- Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten.
- Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten. Autoklavieren (121 °C) wird nicht empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 92 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Schritten | 10 ml |
| Menge | 12/Pckg. |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Nicht empfohlen |
| Graduated | Ja |
| Scale | Blau |