Learn More
Brand™ Messbecher mit Graduierung, mit Henkel und blauer Skala
Artikelnummer. 15367834 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15367834
Marke: Brand™ 40804
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus Polypropylen. BRAND™Messbecher mit Graduierung, Henkel und blauer Skala gewährleisten sicheren Halt dank eines ergonomisch geformten Griffs. Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten. Autoklavieren (121 °C) wird nicht empfohlen.
  • Hergestellt aus Polypropylen.
  • Ergonomischer Griff für sicheren Halt.
  • Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten. Autoklavieren (121 °C) wird nicht empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 50 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 80 mm
Schritten 2 ml
Menge 24/Pckg.
Typ Becher
Autoklavierbar Nicht empfohlen
Graduated Ja
Scale Blau