Learn More
Brand™ Graduierte Becher mit Henkel, geprägte Skala
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
5000 ml
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen.
- Ergonomischer Griff für sicheren Halt.
- Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten.
- Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab.
- Autoklavierbar bei 121 °C.
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) | 172 mm |
Material | Polypropylen |
Höhe (metrisch) | 242 mm |
Schritten | 50 ml |
Menge | 6/Packung |
Typ | Messbecher |
Autoklavierbar | Ja |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | GMBH und Co. KG |
Scale | Geprägt |