Learn More
Polypropylenglykol (P 400), TRC
Artikelnummer. 30405910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405910 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH544090100ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polypropylene Glycol (P 400)
CAS 25322-69-4
Summenformel (C3H6O)nH2O
Menge 100 mL
Synonym 2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)COC(C)CO
Molekulargewicht (g/mol) 76.1